1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110106-1G
OR110106-250MG
APOSOR110106-1GEA
360
EUR
APOSOR110106-1G
APOSOR110106-250MG
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₂₆N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909347 CAS-Nummer: 1440535-47-6 |