1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo[d]oxazole-6-carboxylic acid
OR110125-5G
APOSOR110125-5GEA
82.8
EUR
APOSOR110125-5G
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₃ Molecular Weight: 163,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09954949 CAS-Nummer: 154235-77-5 |