3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110129-1G OR110129-250MG
APOSOR110129-1GEA 401 EUR
APOSOR110129-1G APOSOR110129-250MG
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₇ClN₂
Molecular Weight: 166,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21336365
CAS-Nummer: 334711-68-1