3-Bromo-N'-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110138-1G OR110138-250MG
APOSOR110138-1GEA 290 EUR
APOSOR110138-1G APOSOR110138-250MG
3-Bromo-N'-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
3-Bromo-N'-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Formel: C₈H₇BrN₄O
Molecular Weight: 255,071 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20730925
CAS-Nummer: 1227957-37-0