(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-3-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethylacrylamide, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-dimethylaminopropenone, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR110156-1G OR110156-5G OR110156-10G
APOSOR110156-1GEA 63.8 EUR
APOSOR110156-1G APOSOR110156-5G APOSOR110156-10G
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₁H₁₂ClNO
Molecular Weight: 209.68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172116
CAS-Nummer: 28587-05-5