4-(3-Methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110159-1G OR110159-250MG
APOSOR110159-1GEA 206 EUR
APOSOR110159-1G APOSOR110159-250MG
4-(3-Methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₉H₉N₃O₂
Molecular Weight: 191.187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22370030
CAS-Nummer: 1427460-99-8