Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110176-1G
OR110176-5G
APOSOR110176-1GEA
72.5
EUR
APOSOR110176-1G
APOSOR110176-5G
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈BrNO₅ Molecular Weight: 314.089 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11112161 CAS-Nummer: 1010072-35-1 |