Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110214-1G OR110214-5G
APOSOR110214-1GEA 232 EUR
APOSOR110214-1G APOSOR110214-5G
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀INO₂S
Molecular Weight: 347.172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21100196
CAS-Nummer: 1427461-00-4