2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110223-1G OR110223-250MG
APOSOR110223-1GEA 232 EUR
APOSOR110223-1G APOSOR110223-250MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Molecular Weight: 207.656 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02253188
CAS-Nummer: 64788-54-1