5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Morpholino-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR110226-1G OR110226-250MG
APOSOR110226-1GEA 116 EUR
APOSOR110226-1G APOSOR110226-250MG
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₆H₁₀N₄OS
Molecular Weight: 186.235 g/mol
Schmelzpunkt: 194…196 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06243029
CAS-Nummer: 71125-44-5