Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110238-1G OR110238-250MG
APOSOR110238-1GEA 206 EUR
APOSOR110238-1G APOSOR110238-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 323.185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11973596
CAS-Nummer: 113808-82-5