N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110239-1G OR110239-250MG
APOSOR110239-1GEA 348 EUR
APOSOR110239-1G APOSOR110239-250MG
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formel: C₆H₁₂N₄S
Molecular Weight: 172,251 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756249
CAS-Nummer: 894880-65-0