6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110245-1G
OR110245-250MG
APOSOR110245-1GEA
206
EUR
APOSOR110245-1G
APOSOR110245-250MG
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179.173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08272060 CAS-Nummer: 5023-12-1 |