Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110252-1G OR110252-250MG
APOSOR110252-1GEA 206 EUR
APOSOR110252-1G APOSOR110252-250MG
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Formel: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Molecular Weight: 256,686 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12545988
CAS-Nummer: 1201675-09-3