Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110254-1G OR110254-250MG
APOSOR110254-1GEA 319 EUR
APOSOR110254-1G APOSOR110254-250MG
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Formel: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
Molecular Weight: 255.701 g/mol
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12545990
CAS-Nummer: 1227954-92-8