Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110260-1G OR110260-5G
APOSOR110260-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110260-1G APOSOR110260-5G
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022376
CAS-Nummer: 2199-52-2