Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110264-1G OR110264-5G
APOSOR110264-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110264-1G APOSOR110264-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179573
CAS-Nummer: 23466-27-5