Ethyl 4-octylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110268-1G
OR110268-5G
APOSOR110268-1GEA
0
EUR
APOSOR110268-1G
APOSOR110268-5G
Ethyl 4-octylbenzoate
Ethyl 4-octylbenzoate
Formel:
C₁₇H₂₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06204568 CAS-Nummer: 133002-71-8 |