Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110270-10G OR110270-1G OR110270-5G
APOSOR110270-10GEA 89.9 EUR
APOSOR110270-10G APOSOR110270-1G APOSOR110270-5G
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 244,085 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07021337
CAS-Nummer: 900019-52-5