Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110271-1G OR110271-5G
APOSOR110271-1GEA 128 EUR
APOSOR110271-1G APOSOR110271-5G
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13182317
CAS-Nummer: 1305712-81-5