4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110274-1G OR110274-250MG
APOSOR110274-1GEA 221 EUR
APOSOR110274-1G APOSOR110274-250MG
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formel: C₉H₁₁N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13176793
CAS-Nummer: 1305711-34-5