5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110279-1G OR110279-250MG
APOSOR110279-1GEA 290 EUR
APOSOR110279-1G APOSOR110279-250MG
5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molecular Weight: 203,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13191320
CAS-Nummer: 1305712-85-9