3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(5-Carboxy-2-hydroxyphenyl)acetamide, 2-(Acetylamino)-4-carboxyphenol, 3-(Acetylamino)-4-hydroxybenzoic acid
OR110291-1G OR110291-250MG
APOSOR110291-1GEA 284 EUR
APOSOR110291-1G APOSOR110291-250MG
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195,172 g/mol
Schmelzpunkt: 238…241 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14583147
CAS-Nummer: 91004-38-5