4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110297-1G OR110297-250MG
APOSOR110297-1GEA 301 EUR
APOSOR110297-1G APOSOR110297-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Molecular Weight: 207,249 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11632159
CAS-Nummer: 2104-03-2