2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110298-1G OR110298-250MG
APOSOR110298-1GEA 580 EUR
APOSOR110298-1G APOSOR110298-250MG
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 178.188 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12776538
CAS-Nummer: 134704-32-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable