Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110307-1G OR110307-250MG OR110307-5G
APOSOR110307-1GEA 231 EUR
APOSOR110307-1G APOSOR110307-250MG APOSOR110307-5G
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 218.209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14635903
CAS-Nummer: 1308649-95-7