2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110318-1G OR110318-500MG
APOSOR110318-1GEA 377 EUR
APOSOR110318-1G APOSOR110318-500MG
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₆BrN₃
Molecular Weight: 212,047 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09030795
CAS-Nummer: 180994-87-0