2-Methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110334-1G
OR110334-5G
APOSOR110334-1GEA
69.6
EUR
APOSOR110334-1G
APOSOR110334-5G
2-Methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
2-Methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Molecular Weight: 164,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12755875 CAS-Nummer: 20348-19-0 |