Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110353-1G OR110353-5G
APOSOR110353-1GEA 84.1 EUR
APOSOR110353-1G APOSOR110353-5G
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179.216 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11183528
CAS-Nummer: 64818-79-7
UN: 3259
ADR: 8 III