3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110396-1G OR110396-250MG
APOSOR110396-1GEA 224 EUR
APOSOR110396-1G APOSOR110396-250MG
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂O
Molecular Weight: 227.058 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781660
CAS-Nummer: 885519-30-2