2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110416-1G OR110416-5G
APOSOR110416-1GEA 136 EUR
APOSOR110416-1G APOSOR110416-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₆BrClN₂O
Molecular Weight: 273,514 g/mol
Schmelzpunkt: 187…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03273472
CAS-Nummer: 568544-04-7