Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methylnitrobenzene, Ethyl 3-nitro-o-toluate, 2-(Ethoxycarbonyl)-6-nitrotoluene
OR110420-25G OR110420-100G
APOSOR110420-25GEA 21.9 EUR
APOSOR110420-25G APOSOR110420-100G
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Molecular Weight: 209,199 g/mol
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07359723
CAS-Nummer: 59382-60-4