Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110423-1G
OR110423-250MG
OR110423-5G
APOSOR110423-1GEA
112
EUR
APOSOR110423-1G
APOSOR110423-250MG
APOSOR110423-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₈H₈N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03012810 CAS-Nummer: 119448-27-0 |