N-Methyl-4-pentylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110452-1G
OR110452-250MG
OR110452-5G
APOSOR110452-1GEA
186
EUR
APOSOR110452-1G
APOSOR110452-250MG
APOSOR110452-5G
N-Methyl-4-pentylbenzamide
N-Methyl-4-pentylbenzamide
Formel:
C₁₃H₁₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03551083 CAS-Nummer: 401587-39-1 |