Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110464-1G OR110464-5G
APOSOR110464-1GEA 0 EUR
APOSOR110464-1G APOSOR110464-5G
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109536
CAS-Nummer: 501662-75-5