(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110465-1G OR110465-5G
APOSOR110465-1GEA 223 EUR
APOSOR110465-1G APOSOR110465-5G
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₈BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09906442
CAS-Nummer: 60758-92-1