[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110466-1G OR110466-5G
APOSOR110466-1GEA 223 EUR
APOSOR110466-1G APOSOR110466-5G
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
Formel: C₁₅H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09944824
CAS-Nummer: 50635-26-2