Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 277 EUR
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Formel: C₈H₅BrCl₂O₂
Molecular Weight: 283,934 g/mol
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12032203
CAS-Nummer: 1305712-91-7