4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(tert-Butyl)-4'-formyldiphenyl ether, 4-(4-(tert-Butyl)phenoxy)benzaldehyde
OR110518-1G OR110518-5G
APOSOR110518-1GEA 248 EUR
APOSOR110518-1G APOSOR110518-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Formel: C₁₇H₁₈O₂
Molecular Weight: 254,324 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08446988
CAS-Nummer: 108934-20-9