[4-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110521-1G
OR110521-5G
APOSOR110521-1GEA
248
EUR
APOSOR110521-1G
APOSOR110521-5G
[4-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[4-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ Molecular Weight: 214,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11190353 CAS-Nummer: 181231-61-8 |