4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR110535-1G OR110535-5G OR110535-10G
APOSOR110535-1GEA 186 EUR
APOSOR110535-1G APOSOR110535-5G APOSOR110535-10G
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Formel: C₁₃H₁₀BrNO₃
Molecular Weight: 308,127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12069426
CAS-Nummer: 163258-52-4