3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110555-1G OR110555-5G
APOSOR110555-1GEA 371 EUR
APOSOR110555-1G APOSOR110555-5G
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₈BrNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17169531
CAS-Nummer: 1427460-53-4