Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110562-1G OR110562-5G OR110562-10G
APOSOR110562-1GEA 173 EUR
APOSOR110562-1G APOSOR110562-5G APOSOR110562-10G
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Molecular Weight: 231.247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111410
CAS-Nummer: 1227954-70-2