6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110564-1G OR110564-5G
APOSOR110564-1GEA 149 EUR
APOSOR110564-1G APOSOR110564-5G
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆BrNO
Molecular Weight: 236,065 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01662293
CAS-Nummer: 57543-68-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III