tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110584-1G OR110584-5G
APOSOR110584-1GEA 0 EUR
APOSOR110584-1G APOSOR110584-5G
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
Molecular Weight: 385,296 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11973601
CAS-Nummer: 1227954-64-4