2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine-4-carboxylic acid
OR110593-500MG
APOSOR110593-500MGEA
183
EUR
APOSOR110593-500MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Molecular Weight: 189,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11128544 CAS-Nummer: 1152940-72-1 |