4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110602-1G OR110602-10G OR110602-5G
APOSOR110602-1GEA 0 EUR
APOSOR110602-1G APOSOR110602-10G APOSOR110602-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₇BrN₂O
Molecular Weight: 251.079 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756238
CAS-Nummer: 1174064-63-1