3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110609-1G OR110609-5G
APOSOR110609-1GEA 346 EUR
APOSOR110609-1G APOSOR110609-5G
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₂H₉BrN₂O₂
Molecular Weight: 293.116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756236
CAS-Nummer: 1216366-99-2