(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110614-1G
OR110614-5G
OR110614-250MG
APOSOR110614-1GEA
261
EUR
APOSOR110614-1G
APOSOR110614-5G
APOSOR110614-250MG
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel:
C₉H₁₂OS Molecular Weight: 168,256 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08059489 CAS-Nummer: 51632-08-7 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)