tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110627-1G
OR110627-5G
APOSOR110627-1GEA
261
EUR
APOSOR110627-1G
APOSOR110627-5G
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₇N₃O₃S Molecular Weight: 307.368 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664943 CAS-Nummer: 874801-60-2 |